Learn More
Fenthion 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fenthion |
| CAS | 55-38-9 |
| Nomi componenti o analita | Fenthion |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C10 H15 O3 P S2 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Fenthion |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3 |
| SMILES | COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1 |
| Vedi altri risultati |