Learn More
Fenthion Sulfone, TRC
Codice prodotto. 18061520
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18061520 25 mg 25mg
18011630 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18061520 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF27801525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3761-42-0
Formula molecolare C10 H15 O5 P S2
Molecular Weight (g/mol) 310.33
Sinonimo Fenthion Sulfone, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl] ester (9CI, ACI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylsulfonyl)-m-tolyl] ester (7CI, 8CI), Fenthion sulfone
IUPAC Name dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfonylphenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Fenthion-sulfone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15O5PS2/c1-8-7-9(15-16(17,13-2)14-3)5-6-10(8)18(4,11)12/h5-7H,1-4H3
Peso formulazione 310.0099
Percent Purity >95%