Learn More
Fenthion-sulfoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fenthion-sulfoxide |
| CAS | 3761-41-9 |
| Nomi componenti o analita | Fenthion-sulfoxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H15 O4 P S2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3 |
| SMILES | COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C |
| IUPAC Name | dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Vedi altri risultati |