Learn More
Fenthion-sulfoxide 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316424 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316424 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13586500AC1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fenthion-sulfoxide
CAS 3761-41-9
Nomi componenti o analita Fenthion-sulfoxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H15 O4 P S2
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
IUPAC Name dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Solvent or Matrix Acetone
Molecular Weight (g/mol) 294.33
Quantità 1 mL
Peso formulazione 294.0149 g/mol