Learn More
Fenthion Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30134267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134267 1 g 1g
18083410 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134267 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF2780101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3761-41-9
Formula molecolare C10 H15 O4 P S2
Molecular Weight (g/mol) 294.33
Sinonimo Fenthion Sulfoxide, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] ester (9CI, ACI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylsulfinyl)-m-tolyl] ester (7CI, 8CI), Fensulfoxide, Fenthion sulfoxide, Mesulfenfos, Mesulfenphos
IUPAC Name dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfinylphenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Fenthion-sulfoxide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
Peso formulazione 294.0149