Learn More
Fenthion, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fenthion |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3 |
| Peso formulazione | 278.02 |