Learn More
Fenticonazole nitrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17505555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17505555 250 mg 250mg
17595545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17505555 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468792500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 73151-29-8
Formula molecolare C24H21Cl2N3O4S
Molecular Weight (g/mol) 518.41
Numero MDL 00941391
InChI Key FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-{[4-(phenylsulfanyl)phenyl]methoxy}ethyl]-1H-imidazole; nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Fenticonazole nitrate
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Crystalline Powder
Colore White
Punto di fusione 133°C to 137°C
Indice di Merck 13-4033