Learn More
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Fenuron | 101-42-8 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fenuron |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 101-42-8, 67-56-1 |
| CAS min. % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS max % | 0.1, 99.9 |
| Nomi componenti o analita | Fenuron |
| Formula molecolare | C9H12N2O |
| Numero MDL | MFCD00025662 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Fenuron
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.