missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenuron, TRC

Codice prodotto. 30401386
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30401386 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30401386 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF279490250MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Fenuron
CAS 101-42-8
Formula molecolare C9 H12 N2 O
Quantità 250 mg
Sinonimo Urea, N,N-dimethyl-N'-phenyl-, Urea, 1,1-dimethyl-3-phenyl- (8CI), N,N-Dimethyl-N'-phenylurea, 1,1-Dimethyl-3-phenylurea, 1-Phenyl-3,3-dimethylurea, 3-Phenyl-1,1-dimethylurea, Amicure UR, Dibar, Dybar, Dyhard 300, Dyhard RU 300, Dyhard UR 300, Falisilvan, Fenuron, Fikure 62U, N-Phenyl-N',N'-dimethylurea, Omicure 94, Omicure U 405, PUD, UR 300
InChI Formula InChI=1S/C9H12N2O/c1-11(2)9(12)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,10,12)
SMILES CN(C)C(=O)Nc1ccccc1
IUPAC Name 1,1-dimethyl-3-phenylurea
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Peso formulazione 164.095
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.