Learn More
Cytiva FEP Inlet Tubing Kit
Codice prodotto. 12421100 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.21 mm
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
12421100 4.21 mm 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12421100 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18111926
In stock
Specifica
Tipo Inlet Tubing Kit
Include 1.5 m L 4.2 I.D. x 3.1 mm O.D. tubing, UNF 5/16 in. male 2 x nut, 2 x ferrule
Diametro (sistema metrico) interno 4.21 mm
Materiale FEP