Learn More
Thermo Scientific™ Tampone TBE 10X (Tris-borato-EDTA)
Codice prodotto. 10130740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10130740 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10130740 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore B52
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Perform electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels using Thermo Scientific™ 10X TBE Buffer (Tris-borate-EDTA).
TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel. TBE can also be used for agarose gels, but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids. Since borate in TBE buffer is a strong inhibitor for many enzymes, TAE buffer (Tris Acetate-EDTA buffer, 10X powder, sc-296647) is recommended when looking at enzymatic applications for the DNA sample.
Usage Recommendations
  • Use fresh 1X TBE both for the gel and for the electrophoresis run
  • To prepare 1X TBE buffer, add 100mL of 10X TBE buffer to 900mL of deionized water and mix well
Quality Control
  • The absence of endo-, exodeoxyribonucleases and ribonucleases confirmed by appropriate quality tests
1X Composition
  • 89mM Tris, 89mM boric acid, 2mM EDTA, pH of 10X TBE: 8.3
Recommended for:
Electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels; Used both as a running buffer and as a gel preparation buffer; Filtered through a 0.22μm membrane; Recommended for electrophoresis of RNA and DNA fragme.
Note:
Double-stranded linear nucleic acid molecules migrate about 10% slower in TBE buffer than in TAE buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 10X
Quantità 1 L
Product Type TBE Buffer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TBE Buffer (Tris-borate-EDTA) (10X)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid