Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di sodio acetato 3 M, pH 5.2
Codice prodotto. 10190890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10190890 5 x 1 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10190890 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R1181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.52€
    26.65€ / pezzi 5
    Risparmia 1.87€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Precipitate DNA and RNA with this 0.22μm membrane-filtered, sterile, nuclease-free solution of sodium acetate.
3 M Sodium Acetate Solution, pH 5.2 is a 0.22 μm membrane filtered, sterile, nuclease-free solution of sodium acetate. This solution is routinely used in DNA and RNA precipitation.
Routinely used in DNA and RNA precipitation.
Recommended for:
DNA precipitation; RNA precipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Acetate
Product Type Sodium Acetate Solution
Quantità 5 x 1 mL
Forma Liquid