Descrizione
Il DTT (DL-ditiotreitolo; reattivo di Cleland) viene utilizzato per stabilizzare gli enzimi e altre proteine che possiedono gruppi liberi di sulfidrile. È stata dimostrata la sua capacità di ripristinare l'attività persa tramite ossidazione di questi gruppi in vitro. Il DTT riduce quantitativamente i ponti disolfuro e mantiene i monotioli in uno stato ridotto.
A una concentrazione finale di 0.1 M, il DTT viene inoltre ampiamente utilizzato per la disgregazione dei ponti disolfuro proteici nell'elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di sodio dodecil solfato.
- Free of endo-, exodeoxyribonucleases, ribonucleases and phosphatases
Recommended for:
Enzyme stabilization; Enzymatic reactions; Protein electrophoresis.
Note:
DTT is not stable in solution. Only freshly-made DTT solutions should be used. To prepare a 1M DTT solution, dissolve 1.55g of DTT powder in 10mL of deionized water (e.g., Water, nuclease-free).
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 0.1 M |
| Product Type | DTT (Dithiothreitol) |
| Quantità | 25 g |
Sicurezza e movimentazione
- DTT
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P330-Sciacquare la bocca.
- MIXTURE LIST-Contain: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-