Learn More
Thermo Scientific™ DTT
Codice prodotto. 10699530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10699530 5 g 5g
10578170 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10699530 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R0861
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Stabilizzazione degli enzimi e di altre proteine che possiedono gruppi sulfidrile liberi con DTT, che hanno mostrato un ripristino dell'attività persa per ossidazione di questi gruppi in vitro.
Il DTT (DL-ditiotreitolo; reattivo di Cleland) viene utilizzato per stabilizzare gli enzimi e altre proteine che possiedono gruppi liberi di sulfidrile. È stata dimostrata la sua capacità di ripristinare l'attività persa tramite ossidazione di questi gruppi in vitro. Il DTT riduce quantitativamente i ponti disolfuro e mantiene i monotioli in uno stato ridotto.
A una concentrazione finale di 0.1 M, il DTT viene inoltre ampiamente utilizzato per la disgregazione dei ponti disolfuro proteici nell'elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di sodio dodecil solfato.
Caratteristiche principali
  • Senza endo/esodesossiribonucleasi, ribonucleasi e fosfatasi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 0.1 M
Product Type DTT (Dithiothreitol)
Quantità 5 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DTT
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-