Learn More
Thermo Scientific™ Kit GeneJET™ Plasmid Maxiprep
Codice prodotto. 11551645 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10 preparazioni
25 preparazioni
Dimensione della confezione:
25 preparazioni
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
11551645 10 preparazioni Pezzo
11561645 25 preparazioni 25 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11551645 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore K0491
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, sufficient for 25 preps, utilizes silica-based membrane technology in the form of convenient spin column.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, sufficient for 25 preps, utilizes silica-based membrane technology in the form of convenient spin column. Each prep recovers greater than 400 ng/μL of high copy plasmid DNA that can be used in a wide variety of molecular biology procedures, such as restriction endonuclease digestion, PCR, cloning, transformation, automated sequencing, in vitro transcription, and transfection of robust cell lines.
Highlights
  • Efficient—high yields up to 750 μg of high quality plasmid DNA from 250 mL of bacterial culture
  • High concentration of DNA purified— >400 ng/μL
  • Convenient—spin column format, centrifuge or vacuum protocols
  • Fast—procedure takes 60 minutes, considerably faster than using gravity flow columns
Applications
Isolated plasmid DNA is suitable for all conventional molecular biology procedures, including:
  • Transfection of robust cell lines
  • FastDigest restriction enzyme digestion
  • Automated fluorescent sequencing
  • PCR
  • Cloning
  • Transformation
  • In vitro transcription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 400 ng/μL
Tipo di colonna Spin Column
Formato Spin Column
Isolation Technology Silica Column
Bilancia Maxi
Tipo di campione Bacteria
Da utilizzare con (applicazione) Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Transfection, Cloning, Sequencing, In Vitro Transcription, Transformation, Nucleic Acid Labeling, PCR
Compatibilità ad alta produttività Not High-throughput Compatible (Manual)
N. di reazioni 10 preparazioni
Prep Scale > 200 μg (Large-Scale) Plasmid DNA
Linea di prodotti GeneJET
Product Type Plasmid MaxiPrep Kit
Quantità 10 preps
Bersaglio Plasmid DNA
Durata del test 60 min.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid, guanidine hydrochloride