Learn More
Thermo Scientific™ Kit GeneJET™ Plasmid Maxiprep
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, sufficient for 25 preps, utilizes silica-based membrane technology in the form of convenient spin column. Each prep recovers greater than 400 ng/μL of high copy plasmid DNA that can be used in a wide variety of molecular biology procedures, such as restriction endonuclease digestion, PCR, cloning, transformation, automated sequencing, in vitro transcription, and transfection of robust cell lines.
Highlights
- Efficient—high yields up to 750 μg of high quality plasmid DNA from 250 mL of bacterial culture
- High concentration of DNA purified— >400 ng/μL
- Convenient—spin column format, centrifuge or vacuum protocols
- Fast—procedure takes 60 minutes, considerably faster than using gravity flow columns
Applications
Isolated plasmid DNA is suitable for all conventional molecular biology procedures, including:
- Transfection of robust cell lines
- FastDigest restriction enzyme digestion
- Automated fluorescent sequencing
- PCR
- Cloning
- Transformation
- In vitro transcription
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 400 ng/μL |
| Tipo di colonna | Spin Column |
| Formato | Spin Column |
| Isolation Technology | Silica Column |
| Bilancia | Maxi |
| Tipo di campione | Bacteria |
| Da utilizzare con (applicazione) | Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Transfection, Cloning, Sequencing, In Vitro Transcription, Transformation, Nucleic Acid Labeling, PCR |
| Compatibilità ad alta produttività | Not High-throughput Compatible (Manual) |
| N. di reazioni | 25 preparazioni |
| Prep Scale | > 200 μg (Large-Scale) Plasmid DNA |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P373-NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide