Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit is designed for rapid and efficient concentration of prepurified RNA samples, as well as for RNA cleanup after DNase I treatment and other enzymatic reactions.
The kit combines the convenience of spin column technology with the selective binding properties of a silica membrane, eliminating the need for tedious resin manipulations or toxic phenol-chloroform extractions.
Thermo Scientific GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit is designed for rapid and efficient concentration of prepurified RNA samples, as well as for RNA cleanup after DNase I treatment and other enzymatic reactions.
The kit combines the convenience of spin column technology with the selective binding properties of a silica membrane, eliminating the need for tedious resin manipulations or toxic phenol-chloroform extractions.
Highlights
- Advanced column design—easy to open, load and handle.
- Elute in 6 to 10 μL volume.
- 85 to 100% recovery of a high integrity RNA.
- Fast and simple—procedure takes less than 5 minutes.
Applications:
- The purified RNA can be used in common downstream applications
- RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting and other RNA-based analysis
Specifica
Specifica
| Content And Storage | For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. |
| Formato | Spin Column |
| Isolation Technology | Spin Column |
| Purification Time | 5 min. |
| Tipo di campione | RNA |
| Compatibilità ad alta produttività | Not High-throughput Compatible (Manual) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling, Northern Blotting, cDNA Library Construction |
| N. di reazioni | 50 Preps |
| Linea di prodotti | GeneJET |
| Quantità | 50 Preps |
| Show More |
Safety and Handling
- GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride