Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler™ 100bp Plus
Codice prodotto. 11853963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 50 µg
50 µg
Dimensione della confezione:
50µg
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11853963 5 x 50 µg pezzi 5
10309339 50 µg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11853963 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SM0322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    262.65€ / pezzi 5
    Risparmia 36.35€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Si possono eseguire dimensionamento e quantificazione approssimativa di un'ampia gamma di DNA a doppio filamento su gel di poliacrilammide o agarosio.
Si consiglia l'utilizzo della scala di DNA GeneRuler 100 bp Plus da 100 a 3000 bp per la determinazione delle dimensioni e della quantità approssimativa di un'ampia gamma di DNA a doppio filamento su gel di agarosio o poliacrilammide. La scala è una combinazione di singoli frammenti di DNA purificato mediante cromatografia.
La scala di DNA GeneRuler 100 bp Plus si può marcare radioattivamente con polinucleotide chinasi T4 (vedere protocollo).
La scala viene fornita con 6X coloranti di caricamento DNA.
Caratteristiche principali
  • Ideale per la determinazione di dimensioni e quantità approssimativa del DNA
  • Bande nitide
  • Bande di riferimento evidenti (in rosso)
  • Fornito con colorante di caricamento per campioni di DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 6X
Gel Type Agarose
Label or Dye Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Ready to Load No
Intervallo dimensioni 100 to 3000 bp
Compatibilità gel Agarose Gels
Quantità 5 x 50 µg
Product Line GeneRuler
Product Type DNA Ladder
Questo prodotto o il suo utilizzo è coperto da almeno una rivendicazione di brevetto negli Stati Uniti n. 5,834,201 e 6,680,378 e/o 7,132,520 di proprietà di Invitrogen Corporation. Con l'acquisto di questo prodotto l'acquirente ottiene il diritto non trasferibile di utilizzare la quantità acquistata del prodotto per le ricerche interne condotte dall'acquirente. L'acquirente non potrà utilizzare questo prodotto o i materiali realizzati mediante l'impiego di questo prodotto per scopi commerciali. Per scopi commerciali si intende qualsiasi attività a titolo oneroso quali, a puro titolo esemplificativo: (1) uso del prodotto nella produzione; (2) uso del prodotto per fornire un servizio, informazioni o dati; (3) uso del prodotto per scopi terapeutici, profilattici o diagnostici; oppure (4) rivendita del prodotto, indipendentemente dal fatto che il prodotto venga rivenduto per l'uso nella ricerca. Per ulteriori informazioni sull'acquisto delle licenze sottoposte ai suddetti brevetti, rivolgersi al Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008.