Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler™ 1kb Plus
Codice prodotto. 11813993 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Contenuto kit:
6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL
6X DNA Loading Dye, 2 x 1 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Contenuto kit Dimensione della confezione
11813993 6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL pezzi 25
11581625 6X DNA Loading Dye, 2 x 1 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11813993 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SM1332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.00€
    504.65€ / pezzi 25
    Risparmia 69.35€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels.
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder 75 to 20,000 bp is recommended for sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase.
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye for sample DNA.
The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments. GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase. The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye for sample DNA.
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
  • Sharp bands
  • Bright reference bands (given in red)
  • Supplied with loading dye for sample DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentrazione 6X
Gel Type Agarose
Label or Dye Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Ready to Load No
Intervallo dimensioni 75 to 20000 bp
Compatibilità gel Agarose Gels
Contenuto kit 6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL
Quantità 25 x 50 μg
Product Line GeneRuler
Product Type DNA Ladder