Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler 100 bp Plus, pronta all’uso 100 - 3000 bp
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels.
94.50€ - 380.00€
Specifica
Concentrazione 6X
Gel Type Agarose
Label or Dye Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Product Type DNA Ladder
Ready to Load Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10364280
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SM0323
50 µg
94.50€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10181260
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SM0324
500 Applications
380.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use 100 to 3000 bp is recommended for sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use, is premixed with 6X DNA Loading Dye for direct loading on gel.
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.
Highlights
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
  • Sharp bands
  • Bright reference bands (given in red)
  • Can be directly loaded and are stable at room temperature for 6 months
  • Supplied with loading dye for sample DNA
Specifica
Specifica
6X
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Yes
Agarose Gels
GeneRuler
Agarose
DNA Ladder
100 to 3000 bp
Sustainable packaging