Learn More
Thermo Scientific™ Colorante di caricamento DNA 6X MassRuler
Codice prodotto. 11813943 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11813943 5 x 1 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11813943 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R0621
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Preparare marcatori e campioni di DNA per il caricamento su gel di poliacrilammide o agarosio con il colorante di caricamento del DNA Thermo Scientific™ 6X MassRuler.
6X di colorante di caricamento del DNA MassRuler consentono di preparare i marcatori di DNA e i campioni per il caricamento su gel di agarosio o poliacrilammide. Contiene un colorante (blu di bromofenolo) per il tracciamento visivo della migrazione del DNA durante l'elettroforesi. La presenza di glicerolo garantisce che il DNA in scala e campioni formi uno strato sul fondo del pozzetto. L'EDTA incluso nelle soluzioni lega gli ioni metallici divalenti e inibisce le nucleasi che dipendono dai metalli.
6X coloranti di caricamento del DNA MassRuler si possono utilizzare per l'elettroforesi del DNA convenzionale (vedereRaccomandazioni per l'uso).
Caratteristiche principali
  • Tracciamento a colore singolo della migrazione di DNA durante l'elettroforesi del DNA
  • Nessuna mascheratura del DNA durante l'esposizione del gel ai raggi UV
  • L'EDTA lega gli ioni metallici divalenti e inibisce le nucleasi dipendenti da metalli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 6X
Compatibilità gel Acrylamide Gels, Agarose Gels
Label or Dye Bromophenol Blue
Product Type DNA Loading Dye
Linea di prodotti MassRuler
Quantità 5 x 1 mL