Learn More
Thermo Scientific™ Acqua esente da nucleasi
Codice prodotto. 10870051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 mL
4 x 1.25 mL
Dimensione della confezione:
30mL
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10870051 30 mL 30mL
11893933 4 x 1.25 mL pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10870051 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R0582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.25€
    51.65€ / 30mL
    Risparmia 5.60€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Optimize molecular biology applications with this deionized and 0.22μm membrane-filtered nuclease-free water.
Nuclease-free water is deionized and 0.22 μm membrane-filtered nuclease-free water. It is ideal for all .
Ideal for all molecular biology applications.
  • Free of endo-, exodeoxyribonucleases, ribonucleases and phosphatases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 7.6
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Bottle
Trattamenti Not DEPC-Treated
Quantità 30 mL