Learn More
Thermo Scientific™ pBR322 DNA
Codice prodotto. 10191220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10191220 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10191220 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SD0041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    114.65€ / 100µg
    Risparmia 6.35€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Optimize cloning with Thermo Scientific™ pBR322 DNA, a 4361 bp double-stranded closed circular medium copy plasmid DNA.
pBR322 is one of the most commonly used E.coli cloning vectors.
Highlights
  • Isolated from E. coli (dam+, dcm+)
  • More than 90% in the supercoiled form
  • Purified by chromatography using proprietary patented technology
  • For DNA sequence, sequence analysis, and map creation, see the REviewer online free tool.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cloning Method Restriction Enzyme⁄ MCS
Concentrazione 0.5 μg/μL
Tipo di campione DNA
Tipo di prodotto finale DNA
Da utilizzare con (applicazione) Cloning
Product Type Plasmid DNA
Quantità 100 μg
Vettore pBR322