Learn More
Thermo Scientific™ pTZ19R DNA
Codice prodotto. 10629900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10629900 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10629900 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SD0141
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Perform DNA cloning, dideoxy DNA sequencing, in vitro mutagenesis, and in vitro transcription in one system with this double-stranded closed circular high copy phagemid DNA.
pTZ19R/U are small phagemids 2862 bp in length, constructed by inserting the DNA of phage f1 intergenic region (IG) into pUC19 and the T7 promoter sequence near to the MCS of pUC19. The phagemids differ in the orientation of the cloned f1 IG region. They are designed for DNA cloning, dideoxy DNA sequencing, in vitro mutagenesis, and in vitro transcription in one system. A host strain harboring these phagemids will produce single-stranded DNA if superinfected with the helper phage M13K07.
Highlights
  • Isolated from E. coli (dam+, dcm+)
  • More than 90% in the supercoiled form
  • Isolated from E.coli (dam+, dcm-)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cloning Method Restriction Enzyme⁄ MCS
Concentrazione 0.5 μg/μL
Tipo di campione DNA
Tipo di prodotto finale DNA
Da utilizzare con (applicazione) Cloning
Product Type DNA
Quantità 50 μg
Vettore pTZ19R