Learn More
Thermo Scientific™ pUC19 DNA
Codice prodotto. 10369109 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10369109 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10369109 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SD0061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    106.65€ / 50µg
    Risparmia 3.35€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Optimize cloning with this double-stranded closed circular high copy plasmid DNA, 2686 base pairs with a molecular weight of 1.74 x 106 Da isolated from E.coli.
pUC18 and pUC19 vectors are small, high copy number, E. coli plasmids, 2686 bp in length. They are identical except that they contain multiple cloning sites (MCS) arranged in opposite orientations.
Highlights
  • Purified by chromatography using proprietary patented technology
  • More than 90% in the supercoiled form
  • Isolated from E.coli (dam+, dcm+)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cloning Method Restriction Enzyme⁄ MCS
Concentrazione 0.5 μg/μL
Tipo di campione DNA
Tipo di prodotto finale DNA
Da utilizzare con (applicazione) Cloning
Product Type DNA
Quantità 50 μg
Vettore pUC19