Learn More
Thermo Scientific™ Primer per sintesi di cDNA
Codice prodotto. 10580091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
120 μL
Dimensione della confezione:
120µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10580091 120 μL 120µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10580091 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SO142
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific Random Hexamer Primer is a mixture of single-stranded random hexanucleotides with 5'- and 3'-hydroxyl ends.
Thermo Scientific Random Hexamer Primer is a mixture of single-stranded random hexanucleotides with 5'- and 3'-hydroxyl ends. The primer is supplied as a ready-to-use, 20X concentrated aqueous solution (24 μg at 100 μM).
Applications
• cDNA Synthesis
• RT-qPCR
• RT-PCR
Related products
Oligo(dT)18 Primer (Cat. No. SO131)
Anchored Oligo(dT)20 (Cat. No. 12577011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Primer
Content And Storage • Random Hexamer Primer (120 μL at 0.2 μg/μL)
Store at –20°C.
Shipping Condition Dry Ice
Concentrazione 0.2 μg/μL
Primer Random Hexamer
Quantità 120 μL
Da utilizzare con (applicazione) cDNA Synthesis
Forma Liquid