Learn More
Thermo Scientific™ Scala RNA a intervallo alto RiboRuler, basi 200 - 6000
Codice prodotto. 11873993 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 20 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11873993 5 x 20 μL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11873993 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SM1821
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con questa miscela purificata per cromatografia di 8 trascrizioni di RNA a filamento singolo (da 200 a 6000 bp) si possono eseguire dimensionamento e quantificazione dell'RNA su gel nativi o denaturanti .
Scala di RNA RiboRuler High Range da 200 a 6000 basi è una miscela di 8 trascrizioni di RNA a filamento singolo purificate con cromatografia (da 200 a 6000 bp), prodotta da template specifici che contengono un frammento del polylinker pTZ19R e frammenti di fagi lambda.
La scala di RNA RiboRuler High Range è disponibile in EDTA da 1 mM, pH 6.0.
La scala di RNA RiboRuler High Range è composta da trascrizioni purificate con cromatografia, che la rende priva di NTP e prodotti della degradazione dell'RNA. La concentrazione di ciascuna trascrizione di RNA è determinata spettrofotometricamente (vedere la foto per le quantità precise). Al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione durante l'uso, la scala è suddivisa in aliquote di volumi più piccoli.
La scala RiboRuler High Range è ottimale per la marcatura finale con polinucleotide chinasi T4 (vedere il protocollo in Risorse) ed è ideale per l'analisi Northern blot.
Caratteristiche principali
  • Bande nitide di intensità uniforme
  • Dimensioni e quantità delle bande facili da ricordare
  • La concentrazione predeterminata delle bande della scala consente di quantificare approssimativamente l'RNA
  • Fornito con 2X coloranti di caricamento dell'RNA
  • Stabile per 6 mesi a -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 2X
Gel Type Agarose
Label or Dye Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Ethidium Bromide
Intervallo dimensioni 200 to 6000 bp
Quantità 5 x 20 μL
Product Line RiboRuler
Product Type High Range DNA Ladder
Identificativo prodotto
  • 2X Loading Dye Solution
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide