Learn More
Thermo Scientific™ RiboRuler High Range RNA Ladder, ready-to-use
Codice prodotto. 11883993 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 40 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11883993 5 x 40 μL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11883993 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SM1823
Curiosity Goes Beyond
Usa il codice promozionale 27966
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Perform RNA sizing and quantification on native or denaturing gels with this ready-to-use RNA Ladder composed of 8 chromatography purified single-stranded RNA transcripts.
RiboRuler High Range RNA Ladder 200 to 6000 bases, ready-to-use is a mixture of 8 chromatography purified single-stranded RNA transcripts (200 to 6000 bp long), produced from specific templates that contain a fragment of the pTZ19R polylinker and Lambda phage fragments. Ladder is premixed with loading dye.
RiboRuler High Range RNA Ladder, ready-to-use, is composed of chromatography-purified transcripts that makes them free from NTPs and RNA degradation products. The concentration of each RNA transcript is determined spectrophotometrically (see photo for precise quantities). To minimize the possibility of contamination during the use, the ladder is aliquotted in smaller volumes.
Highlights
  • Sharp bands of uniform intensity
  • Easy-to-remember band sizes and quantities
  • Predetermined concentration of ladder bands allows for approximate RNA quantification
  • Supplied with 2X RNA Loading Dye
  • Stable for 6 months at -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 2X
Gel Type Agarose
Label or Dye Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Ethidium Bromide
Intervallo dimensioni 200 to 6000 bp
Quantità 5 x 40 μL
Product Line RiboRuler
Product Type High Range DNA Ladder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RiboRuler High Range RNA Ladder, ready-to-use
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, formamide