Learn More
Thermo Scientific™ Glicogeno, grado RNA
Codice prodotto. 11873933 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 0.1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11873933 2 x 0.1 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11873933 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R0551
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possibile aumentare il recupero di acidi nucleici durante la precipitazione con questo supporto inerte.
Il glicogeno è un polisaccaride altamente purificato derivato dalle ostriche. È un vettore inerte che aumenta in modo significativo il recupero degli acidi nucleici mediante precipitazione alcolica. Il glicogeno non è solubile in etanolo e forma un precipitato che intrappola gli acidi nucleici bersaglio. Durante la centrifugazione, si forma un granulo visibile che facilita notevolmente la gestione degli acidi nucleici precipitati. Il glicogeno precipita quantitativamente gli acidi nucleici dalle soluzioni diluite con un'efficienza superiore rispetto a tRNA, poliacrilammide lineare o DNA sonicato (vedere Riferimenti 1-).Sono4).
Sono disponibili due formulazioni di soluzioni acquose di glicogeno che consentono un recupero rapido ed efficiente di DNA o RNA:
Glicogeno, per RNA, si può utilizzare per la precipitazione di RNA e di DNA (#R0551).
Glicogeno, per biologia molecolare, consigliato per la precipitazione di DNA (#R0561).
Caratteristiche principali
  • Ideale per un recupero elevato di oligonucleotidi (> 8 basi) e una bassa quantità di DNA/RNA (> 20 pg) da soluzioni diluite
  • Forma granuli chiaramente visibili
  • Non interferisce con le reazioni enzimatiche†
  • Non interferisce con l'elettroforesi su gel di acidi nucleici
  • Non interferisce con la determinazione spettrofotometrica della concentrazione di DNA/RNA, (misurazioni da A260 a 280)
  • Compatibile con trasformazione del DNA e trasfezione in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Glycogen
Quantità 2 x 0.1 mL
Forma Liquid