Learn More
Thermo Scientific™ Miscela di RNasi A/T1
Codice prodotto. 10775831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10775831 1 mL 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10775831 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore EN0551
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Get the RNA degradation activity of both RNase A and RNase T1 with Thermo Scientific™ RNase A/T1 Mix.
Thermo Scientific RNase A/T1 Mix combines the RNA degradation activity of both RNase A and RNase T1. The RNase A specifically hydrolyzes RNA at C and U residues; RNase T1 specifically hydrolyzes RNA at G residues (see Figure 1 in Supporting Data [see Reference 1]).
Highlights
  • Higher level of RNA degradation than with RNase A and RNase T1 separately
  • Free of DNase activity - It is not necessary to heat the mix before use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Enzyme RNase
Quantità 1 mL
Product Type RNase A/T1 Mix