Learn More
Thermo Scientific™ RNasi I
Codice prodotto. 10374290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000U
5,000 units
Dimensione della confezione:
1000 unità
5000 unità
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10374290 5,000 units 5000 unità
10568930 1000U 1000 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10374290 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore EN0602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    428.65€ / 5000 unità
    Risparmia 42.35€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ribonuclease I (RNase I) is an endoribonuclease that hydrolyzes single-stranded RNA to nucleoside 3'-monophosphates.
Ribonuclease I (RNase I), an endoribonuclease, preferentially hydrolyzes single-stranded RNA to nucleoside 3'-monophosphates via nucleoside 2', 3'-cyclic monophosphate intermediates.
The enzyme does not require any metal ions for activity.
Highlights
  • Stable and active under a wide variety of reaction conditions
  • Can be heat inactivated in 30 minutes at 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 10 U/μL
Enzyme RNase
Quantità 5,000 units
Product Type RNase I