Learn More
Thermo Scientific™ Agarosio TopVision
Codice prodotto. 10588360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 U
2,500 U
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10588360 2,500 U 500g
10784691 500 U 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10588360 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R0492
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
TopVision Agarose is highly purified agarose suitable for analytical and preparative electrophoresis of nucleic acids.
Thermo Scientific TopVision Agarose provides optimal concentration between 0.7 to 2% in all typical buffer systems. It is a highly purified agarose with very low EEO values certified by strict quality control test procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Separation Range 100 to >30000 bp
Punto di fusione 88 °C
Quantità 2,500 U
Applicazione validata Gel Electrophoresis
Product Line TopVision
Product Type Agarose Gel