Learn More
Thermo Scientific™ Kit per trascrizione ad alta resa TranscriptAid T7
Codice prodotto. 10818990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 reactions
Dimensione della confezione:
50 reazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10818990 50 reactions 50 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10818990 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore K0441
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Get high yield in vitro transcription from DNA templates containing a T7 RNA Polymerase promoter, including linearized plasmids or PCR products.
TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit contains reagents for 50 reactions of 20 μL. Each reaction yields up to 200 μg RNA from 1 μg of template in 2 hours (see Figures 1 and 2). The reaction can be scaled up to produce milligram amounts of full-length RNA. The kit can be used to produce both long and short transcripts for applications that require large yields of RNA (see Figure 3). All necessary reagents for transcription are included, as well as the RiboRuler High Range RNA Ladder for sizing and quantification.
Highlights include:
  • Exceptionally high yields—up to 200 μg in 2 hours
  • Versatile—suitable for both short and long RNA transcripts
  • Milligram amounts of RNA in a single, scaled-up reaction
  • Flexible—generates unlabeled, labeled or capped RNA
  • RiboRuler RNA Ladder supplied with kit for sizing and quantification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea di prodotti TranscriptAid
Product Type TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Quantità 50 reactions
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide