Learn More
Thermo Scientific™ Pirofosfatasi, inorganica (da lievito)
Codice prodotto. 10735471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 U
Dimensione della confezione:
10 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10735471 10 U 10 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10735471 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore EF0221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.50€
    65.65€ / pezzi 10
    Risparmia 6.85€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Catalyze the hydrolysis of inorganic pyrophosphate to two orthophosphates.
Thermo Scientific Pyrophosphatase, Inorganic catalyzes the hydrolysis of inorganic pyrophosphate into two orthophosphates (see Figure 1 in Supporting data). The enzyme requires a divalent metal cation with Mg2+ conferring the highest activity.
Highlights
  • Active in Thermo Scientific buffers for DNA polymerases, RNA polymerases, and reverse transcriptases 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrophosphatase
Concentrazione 0.1 U/μL
Quantità 10 U