missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Ferret ACE-2 (NP_001297119.1) VersaClone cDNA

Codice prodotto. 18753037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18753037 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18753037 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3148

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene ACE-2
Numero di accesso NP_001297119.1
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 2431 bp
ID gene (immissione) 59272
Alias gene ACE2, ACEH, ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Ferret
Quantità 10 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.