Learn More
Ferric Carboxymaltose (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30138597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138597 10 g 10g
30138545 1 g 1g
30008122 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138597 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF30753010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53858-86-9
Formula molecolare C12H25FeO14
Molecular Weight (g/mol) 449.16
Sinonimo Ferric Hydroxide Polymaltose Complex, Ferrummate
IUPAC Name iron(3+);(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal;trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Fe+3].OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Ferric Carboxymaltose (Technical Grade)
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H22O11.Fe.3H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;;;;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;;3*1H2/q;+3;;;/p-3/t4-,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11+,12-;;;;/m0..../s1
Peso formulazione 449.0594