Specifica
| Materiale o nome chimico | Ferric Chloride, Anhydrous |
| CAS | 7705-08-0 |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | Cl3Fe |
| Numero MDL | MFCD00011005 |
| InChI Key | RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
| IUPAC Name | iron(3+) trichloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.20 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Product Identifier
- anhydrous ferric chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: iron trichloride