Learn More
Ferric Chloride Hexahydrate, >97%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ferric Chloride Hexahydrate |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | >97% |
| Peso formulazione | 270.3 |
| Percent Purity | 98.9% |
| Grado | Reagente ACS |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ferric Chloride Hexahydrate, ACS
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Ferric Chloride Hexahydrate