Learn More
Ferric Chloride Hexahydrate, >97%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11420612 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11420612 500 g
11410612 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11420612 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219404590
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 10025-77-1
Formula molecolare Cl3FeH12O6
Molecular Weight (g/mol) 270.29
Numero MDL MFCD00149712
InChI Key NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ferric Chloride Hexahydrate
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio >97%
Peso formulazione 270.3
Grado Reagente ACS