Learn More
Ferric Chloride Hexahydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31750880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31750880 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31750880 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RDCF0200500B1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ferric Chloride
Nota nome Hexahydrate
CAS 10025-77-1
Colore Brown-Yellow
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Deliquescent Crystals
Quantità 500 g
Imballaggio White Poly Wide Mouth Bottle
Formula molecolare Cl3FeH12O6
Numero MDL MFCD00149712
InChI Key NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC Name iron(3+) hexahydrate trichloride
Molecular Weight (g/mol) 270.29
Percent Purity 97 to 102%
Grado ACS