Learn More
Ferric Chloride Hexahydrate, (Crystalline),MP Biomedicals
Codice prodotto. 11418801 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418801 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11418801 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215350091
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico Ferric Chloride Hexahydrate
CAS 10025-77-1
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Formula molecolare FeCl3 · 6H2O
Numero MDL MFCD00149712
InChI Key NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC Name iron(3+) hexahydrate trichloride
Molecular Weight (g/mol) 270.29
Peso formulazione 270.3
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ferric Chloride Hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.