Learn More
Ferric Phosphate, TRC
Codice prodotto. 30135845
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135845 500 mg 500mg
30134641 1 g 1g
30012056 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135845 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF307535500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10045-86-0
Formula molecolare Fe . O4 P
Molecular Weight (g/mol) 150.816
Sinonimo Iron Phosphate, Escargo!, Ferramol, Ferric Orthophosphate, Iron Orthophosphate, Iron Phosphate, Iron(III) Phosphate, Sluggo;
IUPAC Name iron(3+);phosphate
SMILES [Fe+3].[O-]P(=O)([O-])[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ferric Phosphate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Peso formulazione 150.888