Learn More
Ferric Sulfate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11425471 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425471 1 kg -
11405471 250 g 250g
11415471 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11425471 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215804291
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
CAS: 10028-22-5 | Formula: Fe2O12S3 | Weight: 399.858 g/mol
Identificatori chimici
CAS 10028-22-5
Formula molecolare Fe2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 399.858
InChI Key RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo ferric sulfate, iron iii sulfate, iron persulfate, iron tersulfate, diiron tris sulphate, diiron trisulfate, ferric persulfate, ferric tersulfate, iron sesquisulfate, ferric sesquisulfate
PubChem CID 24826
ChEBI CHEBI:53438
IUPAC Name iron(3+);trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ferric Sulfate
Quantità 1 kg
Peso formulazione 399.9
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ferric Sulfate Hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.