Learn More
Ferritin Light Chain Antibody (FTL/1388), FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606556 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606556 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606556 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP254584F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Ferritin Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Ferritin Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Ferritin Light Chain
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone FTL/1388
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene Ferritin L subunit, ferritin L-chain, ferritin light chain, ferritin light polypeptide-like 3, ferritin, light polypeptide, MGC71996, NBIA3
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa 38-165) of human Ferritin Light Chain protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02792)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2512
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Linea di prodotti Novus