Learn More
Ferroboron Powder, ARMI∣MBH
Codice prodotto. 17969404
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17969404 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17969404 Fornitore ARMI/MBH N. del fornitore IARMFBP20
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Ferroboron Powder, 100 grams
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten/Nitrogen/Sulfur/Vanadium/Molybdenum/Copper/Nickel/Tin/Zirconium/Calcium/Aluminium/Chromium/Manganese/Titanium/Carbon/Silicon/Boron/Iron
CAS 7439-89-6
Quantità 100 g
Forma Fine Powder
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tungsten 0.0022 %/Nitrogen 0.004 %/Sulfur 0.004 %/Vanadium 0.005 %/Molybdenum 0.008 %/Copper 0.01 %/Nickel 0.012 %/Tin 0.027 %/Zirconium 0.037 %/Calcium 0.04 %/Aluminium 0.049 %/Chromium 0.13 %/Manganese 0.25 %/Titanium 0.28 %/Carbon 0.39 %/Silicon 0.66 %/Boron 18.4 %/Iron 77 %