Learn More
Ferrocene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509564
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
102-54-5
C10H10Fe
186.04
MFCD00001427
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
25199998
cyclopenta-1,3-diene;iron
[Fe].c1cccc1.c1cccc1
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
102-54-5
C10H10Fe
186.04
MFCD00001427
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
25199998
cyclopenta-1,3-diene;iron
[Fe].c1cccc1.c1cccc1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ferrocene
Punto di fusione 173.0°C to 176.0°C
Colore Brown-Orange
Punti di ebollizione 249.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,4064
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Punto di sublimazione 0100.0°C
Peso formulazione 186.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ferrocene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H228-Solido infiammabile.