Learn More
Ferrocene, TRC
Codice prodotto. 30397233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397233 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397233 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF30759550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ferrocene
CAS 102-54-5
Formula molecolare 2 C5 H5 . Fe
Quantità 50 g
Sinonimo Ferrocene (8CI, 9CI, ACI), Bis(cyclopentadienyl)iron, Bis(η-cyclopentadienyl)iron, Bis(η5-cyclopentadienyl)iron, Catane TM, Di-2,4-cyclopentadien-1-yliron, Di-π-cyclopentadienyl iron, Dicyclopentadienyliron, Ferrotsen, Iron bis(cyclopentadienide), Iron dicyclopentadienyl, Iron, bis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)-, NSC 2033, NSC 209798, NSC 44012, PLUTOcen F-C, PLUTOcen G
InChI Formula InChI=1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
SMILES [Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
IUPAC Name cyclopentane;iron
Molecular Weight (g/mol) 186.03
Peso formulazione 186.0132