Learn More
Ferroceneacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30391546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391546 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF3076051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ferroceneacetic Acid
CAS 1287-16-7
Formula molecolare C12H12FeO2
Quantità 1 g
Sinonimo [(Carboxymethyl)cyclopentadienyl]cyclopentadienyliron, (Carboxymethyl)ferrocene
InChI Formula InChI=1S/C7H7O2.C5H5.Fe/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,5H2,(H,8,9);1-5H;/q2*-1;+2
SMILES O=C(O)C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
IUPAC Name Ferrocene, (carboxymethyl)
Molecular Weight (g/mol) 244.07
Peso formulazione 244.02