Learn More
Ferroin Indicator Solution, 0.025M, Solstice
Codice prodotto. 15645620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15645620 50 mL Glass Bottle 50mL
15635620 250 mL Glass Bottle 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15645620 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 4627050ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Redox Indicator, 0.025 M
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14634-91-4
Formula molecolare C36H24FeN6O4S
Molecular Weight (g/mol) 692.53
Numero MDL MFCD00036428
InChI Key CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 84567
IUPAC Name iron(2+);1,10-phenanthroline;sulfate
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ferroin indicator solution
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Formula lineare [Fe(C12H8N2)3]SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 692.52g/mol
Odore Odorless
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.006g/mL at 20°C
Colore Red
Quantità 50 mL
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • Ferroin indicator solution
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate