Learn More
Ferroin indicator solution, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ferroin indicator solution |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Formula lineare | [Fe(C12H8N2)3]SO4 |
| Numero UN | UN3082 |
| IUPAC Name | iron(2+);1,10-phenanthroline;sulfate |
| Peso formulazione | 692.52g/mol |
| Grado | Not Available |
| Imballaggio | Glass Bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ferroin indicator solution
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate